Learn More
Chlorure d’isoxazole-5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11437576
Chlorure d’isoxazole-5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11437576
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 11437576
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14625.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62348-13-4
Formule moléculaire C4H2ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.52
Numéro MDL MFCD00067868
Clé InChI NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, isoxazole-5-carbonylchloride, isoxazole-5-carboxylic acid chloride, acmc-1bhwq, 5-isoxazolecarbonylchloride, isoxazol-5-carbonyl chloride, isoxazole-5-carbonyl-chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride 9ciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2736707
Nom IUPAC chlorure de 1,2-oxazole-5-carbonyle
SMILES ClC(=O)C1=CC=NO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isoxazole-5-carbonyl chloride
Point d’ébullition 167°C to 168°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 4375023
Poids de la formule 131.52
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10229091 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/06/2023 Catalog NumberA14625,A14625.03,A14625.06
Numéro de lot10229091 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Numéro de lot10104568 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Numéro de lotGBFA017501 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Numéro de lot10191890 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA14625.03,A14625.06
Nom du produit
Chlorure d’isoxazole-5-carbonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >