Learn More
Acide isovalérique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Description
A molecular entity capable of donating a hydron to an acceptor (Bronsted base). It is a favorable carbon source for cell growth. Moreover, it is a promising odor indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une entité moléculaire capable de donner un hydron à un accepteur (base Bronsted). C’est une source de carbone favorable à la croissance cellulaire. De plus, il s’agit d’un indicateur d’odeur prometteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 25 g/l. Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, l’éther.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Une entité moléculaire capable de donner un hydron à un accepteur (base Bronsted). C’est une source de carbone favorable à la croissance cellulaire. De plus, il s’agit d’un indicateur d’odeur prometteur.
Solubilité
Soluble dans l’eau 20°C 25 g/l. Soluble dans l’éthanol, le chloroforme, l’éther.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isovaleric acid |
Point de fusion | °C to 33°C |
Densité | 0.937 |
Point d’ébullition | 175°C to 177°C |
Point d’éclair | 70°C (158°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
Indice de réfraction | 1.403 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 1098522 |