Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de 0.5 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5/2,0 ml
Type:
Ensemble IsoSafe et IsoPack
Gamme de températures:
–21°C
0C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut contenir 24 tubes (tubes à centrifuger Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml ou tubes à bouchon à vis Safe-Twist de 1,7 ml)
- IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
- Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
- Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
- Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
- Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottants et peuvent être centrifugés dans un rotor de plaque de microtitration Spécialisé dans le refroidissement efficace et continu des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
Spécification
Spécification
| Type | Ensemble IsoSafe et IsoPack |
| Gamme de températures | 0C |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients de 0.5 ml |