Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Code produit. 10579291 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Récipients de 0.5 ml
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5/2,0 ml
Type:
Ensemble IsoSafe et IsoPack
Gamme de températures:
–21°C
0C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10579291
Marque: Eppendorf™ 3880001166
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé comme barre enzymatique pour éviter l’inactivation des enzymes, ainsi que pour la préparation d’échantillons PCR*, le transport d’échantillons et la décongélation lente d’échantillons congelés.
  • Peut contenir 24 tubes (tubes à centrifuger Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml ou tubes à bouchon à vis Safe-Twist de 1,7 ml)
  • IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
  • Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
  • Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
  • Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
  • Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottants et peuvent être centrifugés dans un rotor de plaque de microtitration Spécialisé dans le refroidissement efficace et continu des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble IsoSafe et IsoPack
Gamme de températures 0C
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2,0 ml