Learn More
Eppendorf™ IsoTherm-System™
Utilisé comme barre enzymatique pour éviter l’inactivation des enzymes, ainsi que pour la préparation d’échantillons PCR*, le transport d’échantillons et la décongélation lente d’échantillons congelés.
Marque: Eppendorf™ 3880001042
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Description
- Peut contenir 24 tubes (tubes à centrifuger Safe-Lock de 0,5 ml/1,5 ml/2,0 ml ou tubes à bouchon à vis Safe-Twist de 1,7 ml)
- IsoPack™ (bloc réfrigérant) blanc pour 0°C et bleu pour -21°C, refroidi à une température de réfrigération dans le compartiment de congélation
- Durées isothermes de >6 h (0°C, blanc) et >3 h (-21°C, bleu)
- Plus de bains de glace fondante (danger de contamination)
- Tous les composants du système peuvent être utilisés séparément
- Les racks sont empilables, autoclavables, marquables, flottants et peuvent être centrifugés dans un rotor de plaque de microtitration Spécialisé dans le refroidissement efficace et continu des échantillons à -21°C ou 0°C pendant plusieurs heures.
Spécification
Ensemble IsoSafe et IsoPack | |
–21°C | |
Tubes de 1,5/2,0 ml |