Learn More
KGW Isotherm™ Couvercle isolant en verre borosilicaté isotherme
39.21€ - 63.02€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications flexibles en laboratoire |
Nb par paquet | 1 |
Type de produit | Couvercle isolant |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10566232
|
KGW Isotherm™
17211 |
1 000 ml |
42.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10660872
|
KGW Isotherm™
17220 |
2 500 ml |
51.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10208991
|
KGW Isotherm™
17222 |
3 000 ml |
63.02€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10556232
|
KGW Isotherm™
17214 |
1 500 ml |
42.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10228941
|
KGW Isotherm™
17218 |
2000 mL |
39.21€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Verre borosilicaté | |
Applications flexibles en laboratoire | |
1 | |
Couvercle isolant |