Learn More
KGW Isotherm™ Couvercle isolant en verre borosilicaté isotherme
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
1 500 ml
2 000 ml
2 500 ml
3 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Applications flexibles en laboratoire |
| À utiliser avec (équipement) | Récipient Dewar ; bouchons de type 12 |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Couvercle isolant |