Learn More
Fisherbrand™ Congélateur ultra-basse température Isotemp™
Le congélateur à ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp™ est fiable pour les applications de stockage avec des fonctions d’économie d’énergie et d’espace.
Brand: Fisherbrand™ IUE50086FV
9687.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
This item is not returnable.
View return policy
Description
Description
Les congélateurs ultra-basse température Fisherbrand™ Isotemp à -80°C sont la solution fiable et durable. Ils offrent une sécurité optimale des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire. L’isolation du panneau de vide offre une capacité de stockage maximale dans un encombrement réduit.
Performances
- La technologie des hydrocarbures permet d’économiser jusqu’à 25 % d’énergie par rapport aux congélateurs classiques ultra-basse température(1) et réduit la tension sur les systèmes d’exploitation favorisant une fiabilité exceptionnelle
- Conçu pour une récupération rapide après ouverture de la porte pour optimiser la protection de l’échantillon
- Seule la sortie audio de 53 dBA permet d’utiliser les unités en laboratoire
Convivialité
- Le centre d’informations à écran tactile est simple et facile à utiliser.
- Fonctions de sécurité comprenant les réglages d’alarme et les portes compatibles avec les cadenas
- Compatibles avec la plupart des systèmes de rack
Durabilité
- Fabriqués dans un établissement primé ne générant aucun déchet en décharge
- Réfrigérants naturels et isolation en mousse par expansion à l’eau, rendant la série Isotemp conforme aux normes de gaz F-Gas de l’Union européenne
Garantie
- US :Deux ans pour les pièces et main-d’œuvre, plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur uniquementCanada :5 ans pièces et main-d’œuvre.
Notes de bas de page : (1) données internes comparant le modèle 11,2 kWh/jour au modèle UXF600 = 14,9 kWh/jour. Données archivées
Services
2 ans pièces et main d’œuvre + plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur
Specifications
Congélateur à ultra-basse température, vertical | |
-50°C à -86°C | |
4,1°C | |
Vide, mousse | |
Acier peint | |
Capacité tactile capacitive | |
Gris | |
Stockage à long terme | |
10 ans | |
Manuel | |
97,7 x 86,4 x 198,1 cm (38,46 x 34,02 x 77,99 in) | |
97,7 cm | |
198,1 cm | |
86,4 cm | |
5 A | |
UE | |
230 V, 50 Hz | |
1 | |
Mélange R290/R170 + R290 |
24,1 pied cube | |
Sonde RTD | |
Acier laminé à froid | |
Acier peint | |
Vertical, IUE50086FV | |
4 | |
Refroidissement par air | |
2 | |
US : 2 ans, pièces et main d’œuvre + plus extension de 2 ans pour les pièces du compresseur CA : Garantie standard de 5 ans |
|
6 po ; dégagement de la largeur de la porte 34,5 po (87,6 cm) | |
38,46 in | |
77,99 in | |
34,02 in | |
Oui | |
Oui | |
230 V | |
60 Hz | |
10,9 kWh/jour | |
Boîtes de 2 po (500) |