Learn More
Fisherbrand™ Bains-marie à circulation réfrigérés et chauffants Isotemp™ R28 : 6,8-8,6 L, 230 V/50 Hz
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Includes
- Tuyaux de circulation externe avec raccords de 8 et 12 mm
- Pinces d’alimentation et de retour
- Protections pour espace de travail
Le modèle surbaissé facilite l’accès au bain lorsque la hauteur du comptoir de laboratoire constitue un problème. Les cuves en acier inoxydable sans soudure garantissent leur durabilité et leur facilité de nettoyage. Le système de réfrigération robuste garantit le refroidissement rapide des échantillons et des applications. La mesure parfaitement réglée de la réfrigération permet une excellente stabilité thermique en toutes circonstances.
- Tous les drains des bains sont situés à l’avant de l’unité et disposent d’une vanne intégrée
Éco-conseil : Pour les applications les moins exigeantes, la consommation électrique peut être réduite en utilisant le mode économie d’énergie.
Spécification
Spécification
| Puissance de refroidissement | 500 W |
| Type de pompe | Foulante |
| Gamme de températures | -28°C à +100°C |
| Capacité de chauffage | 1,2 kW |
| Pression max. | 17 L/min ; 310 mbar |
| Modèle | Isotemp 4100 R28 |
| Stabilité de la température | ±0,05°C |
| Poids (impériale) | 78,9 lb |
| Poids (métrique) | 35,8 kg |
| Tension | 230 V |
| Afficher plus |