Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp III™, 230 V / 50 Hz
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de pompe:
PD1 (pompe à déplacement positif)
PD2 (pompe à déplacement positif)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
- Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité
- de la pression d’application
- Alarmes de température haute et basse
Voyants lumineux du contrôleur :
- Indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement
- Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
- Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
Spécification
Spécification
| Température ambiante | +10°C à +35°C |
| Capacité (métrique) | 19 l |
| Puissance de refroidissement | 1900 W |
| Type de pompe | PD1 (pompe à déplacement positif) |
| Gamme de températures | -10°C à +30°C |
| Modèle | Isotemp III |
| Capacité de la pompe | 4,5 L/min |
| Réfrigérant | R134A |
| Stabilité de la température | ± 0,5°C |
| Dimensions (L x l x H) | 584.2 x 431.8 x 711.2 mm |
| Afficher plus |