Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp II™, 230 V / 50 Hz
Une gamme compacte de refroidisseurs / recycleurs réfrigérés.
2944.65€ - 3879.30€
Spécification
Température ambiante | +10°C à +35°C |
---|---|
Capacité (métrique) | 9,5 l |
Puissance de refroidissement | 900 W (à +20°C) |
Gamme de températures | -10°C à +30°C |
Modèle | Isotemp II |
Code produit | Marque | Type de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de pompe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11316641
|
Fisherbrand™
197221010001 |
PD1 (pompe à déplacement positif) |
3879.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15542541
|
Fisherbrand™
197224010001 |
MDC1 (pompe centrifuge à entraînement magnétique) |
2944.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Contrôleur numérique intuitif pour une simplicité d’utilisation
- Manomètre sur le panneau avant pour une meilleure visibilité de la pression d’application
- Alarmes de température haute et basse
Voyants lumineux du contrôleur :
- Indiquent lorsque l’unité est en cours de refroidissement
- Indiquent lorsque le point de consigne est modifié
- Indiquent lorsque les limites de températures haute et basse sont modifiées ou dépassées
Spécification
+10°C à +35°C | |
900 W (à +20°C) | |
Isotemp II | |
± 0,1°C | |
230 V |
9,5 l | |
-10°C à +30°C | |
R134A | |
584.2 x 355.6 x 604.5 mm | |
50 Hz |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur Isotemp II™, 230 V / 50 Hz