Learn More
Fisherbrand™ Circulateurs à immersion chauffants Isotemp™ : modèle 4100C
Moyen simple et pratique de convertir des bains ouverts en bains à une température constante.
1190.00€
Spécification
Certifications/Conformité CE, classe de sécurité II
Type de pompe Puissance
Gamme de températures Température ambiante de 10 à 100°C
Type Circulateur à immersion Isotemp™
Pression max. 310
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Tension Fréquence Type Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Tension Fréquence Type Prix Quantité et disponibilité  
11336671
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
211180100
230 V 50 Hz Circulateur à immersion Isotemp™
1190.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Leur précision, fonctions et performances permettent l’optimisation des configurations pour répondre à divers besoins applicatifs.
Chaque unité comprend :
  • Deux vitesses de pompe : 50 % et 100 %
  • Contrôle PID réglable
  • Grand écran LCD de cinq lignes facile à lire
  • Trois langues : anglais, allemand, français
  • Coupures en cas de surchauffe ou de faible niveau avec alarmes sonores et visuelles
  • Moteur industriel de haute qualité pour d’excellentes performances et durée de vie de la pompe
Plage de températures : Température ambiante jusqu’à +200°C
Contrôleur 4100
pour la régulation de la température de routine
  • Température ambiante jusqu’à +100°C
  • Système de chauffage de 1 kW
  • Pompe foulante puissante
  • Cinq points de consigne programmables : +20°C, +37°C, +50°C, +70°C et +100°C
  • Affichage de la température en °C, °F ou °K avec résolution de 0.1 ou 0.01
  • Available with a clamp or a bridge
  • Liquides compatibles : Eau déionisée jusqu’à 3 mOhm ; EG / Eau 50 / 50 ; PG / Eau 50 / 50
Informations sur la commande
Nécessite un cordon d’alimentation séparé
Certifications
UL / CSA (conformité en attente), certifié CE, RoHS/DEEE
Compliance
Classe de sécurité III, FL-DIN 12876
Garantie
Deux ans
Spécification
Spécification
CE, classe de sécurité II
Température ambiante de 10 à 100°C
310
17
Puissance
Circulateur à immersion Isotemp™
4100C
32 cm