Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant Isotemp™, 230 V / 50 Hz
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Modèle:
250 LCU
500 LCSU
500 LCU
Type de pompe:
Aspirante et foulante
Puissance
Unit Size:
1 pièce
Description
- Gamme complète de chauffage et de refroidissement comprise entre -10°C et +80°C
- Le petit réservoir garantit un temps de réponse des températures rapide
- Faible encombrement
- Fonctionnement silencieux
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 2,8 l |
| Puissance de refroidissement | À +20°C |
| Type de pompe | Puissance |
| Gamme de températures | -10°C à +80°C |
| Capacité de chauffage | 2,0 kW |
| Modèle | 250 LCU |
| Capacité de la pompe | 17 l/min (300 mbar) |
| Stabilité de la température | ± 0.1°C |
| Connexions USB | Oui |
| Dimensions (L x l x H) | 419.1 x 228.6 x 635 mm |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction