Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur / recycleur réfrigéré et chauffant Isotemp™, 230 V / 50 Hz
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Modèle:
250 LCU
500 LCSU
500 LCU
Type de pompe:
Aspirante et foulante
Puissance
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamme complète de chauffage et de refroidissement comprise entre -10°C et +80°C
- Le petit réservoir garantit un temps de réponse des températures rapide
- Faible encombrement
- Fonctionnement silencieux
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2.8 l |
| Puissance de refroidissement | À +20°C |
| Type de pompe | Aspirante et foulante |
| Gamme de températures | -10°C à +80°C |
| Capacité de chauffage | 2,0 kW |
| Modèle | 500 LCSU |
| Capacité de la pompe | 21 l/min (805 mbar) |
| Stabilité de la température | ± 0,1°C |
| Connexions USB | Oui |
| Dimensions (L x l x H) | 419.1 x 228.6 x 635 mm |
| Afficher plus |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur