Learn More
Fisherbrand™ Incubateur CO22 Isotemp
Brand: Fisherbrand™ 50153430
View more versions of this product
Description
- Des éléments chauffants haute performance efficaces entourent la chambre pour une répartition uniforme de la température
- Débit d’air doux assisté par ventilateur conçu pour une répartition uniforme de la température, du CO2 et de l’humidité
- Le cycle de décontamination haute température à 90°C simplifie le nettoyage car aucun autoclavage ni produit chimique n’est requis
- Le cycle élimine la variabilité de la désinfection et a prouvé son efficacité contre une large gamme de contaminants, notamment les bactéries, les moisissures, les spores fongiques et les mycoplasmes, éliminant la variabilité de la désinfection
- Des capteurs de CO2 sont placés directement dans la chambre pour un contrôle précis. Inclut un large choix de technologies de capteurs de CO2.
- Conductivité thermique (CT) pour une surveillance précise et fiable de longue durée
- Infrarouge (IR) pour un fonctionnement indépendant et une surveillance à distance précise
Spécification
RS232 | |
Acier inoxydable | |
Capteur CT | |
0.3°C au-dessus de la température ambiante à 55°C | |
Réservoir sans cuve de 3 L | |
53 x 47 x 60.7 cm | |
47cm | |
60.7cm | |
70 kg | |
230 V |
150 L | |
1 à 20% | |
< 90 % à 37°C | |
Incubateur à CO2 | |
Standard | |
63.7cm | |
86.7cm | |
53 cm | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 / 60 Hz |