Learn More
Éther diméthylique d’isosorbide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408137
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
It is employed as a specialty solvent. It is a solvent for active ingredients especially DHA for sunless tanning products. It is also utilized as viscosity controlling agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme solvant spécialisé. Il s’agit d’un solvant pour les ingrédients actifs, en particulier le DHA pour les produits de bronzage sans soleil. Il est également utilisé comme agent de contrôle de la viscosité.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Veiller à une ventilation suffisante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5306-85-4
Formule moléculaire C8H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 174.20
Numéro MDL MFCD00064828
Clé InChI MEJYDZQQVZJMPP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dimethyl isosorbide, isosorbide dimethyl ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxyhexahydrofuro 3,2-b furan, unii-sa6a6v432s, 1,4:3,6-dianhydro-2,5-di-o-methyl-d-glucitol, arlasolve dmi, 2,5-di-o-methyl-1,4:3,6-dianhydro-d-glucitol, dimethyl isosorbide ether, 3r,3ar,6s,6ar-3,6-dimethoxy-hexahydrofuro 3,2-b furan, 3s,3ar,6r,6ar-3,6-dimethoxy-2,3,3a,5,6,6a-hexahydrofuro 3,2-b furan
CID PubChem 62990
Nom IUPAC 3,6-dimethoxy-hexahydrofuro[3,2-b]furan
SMILES COC1COC2C(COC12)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Isosorbide dimethyl ether
Point de fusion -70°C
Densité 1.165
Point d’ébullition 93°C to 95°C (0.1 mmHg)
Quantité 25 g
Indice de réfraction 1.462
Beilstein 80854
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98%