Learn More
Ester cyclique 2,2-diméthylpropanediol-1,3 acide isoquinoléine-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-dimethylpropanediol-1, 3 cyclic ester |
CAS | 844891-01-6 |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C14H16BNO2 |
Numéro MDL | MFCD06659058 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl isoquinoline, isoquinoline-4-boronic acid 2,2-dimethylpropanediol-1,3 cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid, 2,2-dimethylpropane-1,3-diol cyclic ester, isoquinoline-4-boronic acid neopentyl glycol ester, 3 cyclic ester, akos brn-0509, 2-dimethylpropanediol-1, isoquinoline-4-boronic acid 2, 2-4-isoquinolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, isoquinoline,4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl |