Learn More
Chlorure d’isopropylmagnésium - complexe de chlorure de lithium, 1,3 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10043912
Chlorure d’isopropylmagnésium - complexe de chlorure de lithium, 1,3 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10043912
800 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10043912
Marque: Thermo Scientific Acros 386288000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 745038-86-2, 109-99-9
Formule moléculaire C3H7Cl2LiMg
Poids moléculaire (g/mol) 145.23
Numéro MDL MFCD07784514
Clé InChI CWTUREABAILGIK-UHFFFAOYSA-L
Synonyme turbo grignard, iprmgcl licl, i-prmgcl licl, i-prmgcl.licl, isopropylmagnesiumchloride licl, isopropylmagnesium chloride licl, isopropyl magnesium chloride licl, cwtureabailgik-uhfffaoysa-l, isopropylmagnesium lithium chloride, isopropyl magnesium chloride li-clAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11275082
SMILES [Li+].[Cl-].CC(C)[Mg]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex
Couleur Gris à jaune
Note relative au nom 14% solution in THF
Concentration 1.1 to 1.5M
Densité 0.9800g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Nom IUPAC Lithium ; magnésium ; propane ; dichlorure
Poids de la formule 145.24
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.98
Quantité 800 mL
Point d’éclair −21°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461123 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number386281000,386288000
Numéro de lotA0461123 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog Number386281000,386288000
Numéro de lotA0451981 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2024 Catalog Number386281000,386288000
Numéro de lotA0425760 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number386281000,386288000
Numéro de lotA0398557 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number386281000,386288000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylmagnesium chloride - Lithium chloride complex solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Tetrahydrofuran, Lithium chloride, Magnesium, chloro(1-methylethyl)-, Isopropylmagnesium chloride -
Nom du produit
Chlorure d’isopropylmagnésium - complexe de chlorure de lithium, 1,3 M de solution dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >