Learn More
Bromure d’isopropylmagnésium, solution 3 M dans du 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Isopropylmagnesium bromide |
Note relative au nom | 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran |
CAS | 920-39-8, 96-47-9 |
Couleur | Marron ou gris |
Densité | 1.0800g/mL |
Point d’éclair | −11°C |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Formule moléculaire | C3H7BrMg |
Formule linéaire | (CH3)2CHMgBr |
Numéro MDL | MFCD00672110 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Isopropylmagnesium bromide, 3M solution in 2-Methyltetrahydrofuran
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- MIXTURE LIST-Contient: Methyltetrahydrofuran, Bromo(1-methylethyl)magnesium