Learn More
Isopropylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10776351 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
Code produit. 10776351
Marque: Thermo Scientific Acros 148920025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-31-0 | C3H9N | 59.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-31-0
Formule moléculaire C3H9N
Poids moléculaire (g/mol) 59.11
Clé InChI JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino
CID PubChem 6363
ChEBI CHEBI:15739
Nom IUPAC propan-2-amine
SMILES CC(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropylamine
Point de fusion -101.0°C
Couleur Blanc
Densité 0.6900g/mL
Point d’ébullition 33.0°C to 34.0°C
Point d’éclair −37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHNH2
Indice de réfraction 1.3725 to 1.3755
Quantité 2.5 L
Beilstein 04,152
Fieser 13,164
Merck Index 15,5255
Gravité spécifique 0.69
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosité 0.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 59.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.