Learn More
Myristate d’isopropyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10676504
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
tétradecanoate de propan-2-yle
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
110-27-0
C17H34O2
270.45
MFCD00008982
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
isopropyl myristate, isopropyl tetradecanoate, estergel, bisomel, isomyst, promyr, tetradecanoic acid, 1-methylethyl ester, deltyl extra, kesscomir, tegester
8042
tétradecanoate de propan-2-yle
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isopropyl myristate
Note relative au nom 96%
Acidité 0.5mg KOH/g max.
Densité 0.8500g/mL
Point d’ébullition 167.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 5261
Gravité spécifique 0.85
Poids de la formule 270.45
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide