Learn More
Éther isopropylique, 99+ %, extra pur, stabilisé avec BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736779 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Unit Size:
1L
2.50L
25L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10429110
Brand: Thermo Scientific Acros 180680010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-20-3 | C6H14O | 102.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-20-3, 128-37-0
Numéro MDL MFCD00008880
Clé InChI ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether
CID PubChem 7914
Nom IUPAC 2-propan-2-yloxypropane
SMILES CC(C)OC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Isopropyl ether
Note relative au nom Stabilized with BHT
Acidité 0.005% max.
Densité 0.7200g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H14O
Formule linéaire [(CH3)2CH]2O
Indice de réfraction 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm)
Quantité 1 L
Numéro UN 1159
Beilstein 01, 362
Résidus après évaporation 0.01% max.
Merck Index 15, 5258
Stabilisateur 5 to 250ppm BHT
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Poids de la formule 102.18
Tension de vapeur 180mbar at 20°C
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isopropyl ether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.