missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Isopropyl Alcohol USP, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
:
Verre ; 4 L
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isopropyl Alcohol |
| CAS | 67-63-0 |
| Quantité | 4 L |
| Conditionnement | Verre |
| Formule moléculaire | C3H8O |
| Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
| Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(C)O |
| Nom IUPAC | propan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 60.096 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction