Learn More
Isopropyl Alcohol, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15637910
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Meets USP testing specifications
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH Neutral
Point de fusion -90°C
Note relative au nom Meets USP testing specifications
Couleur Incolore
Densité 0.785g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C to 83°C (1013 hPa)
Quantité 100 mL
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol