Learn More
Alcool isopropylique, AR™, Macron Fine Chemicals™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Description
Les solvants de qualité AR™ de Macron Fine Chemicals™ fournissent des résultats fiables et reproductibles aux laboratoires du monde entier. Ces solvants répondent ou dépassent les normes générales de laboratoire pour les produits de qualité analytique, ce qui permet d’assurer l’intégrité des résultats dans les applications.
- Qualité garantissant des résultats reproductibles
- Spécifications qui répondent ou dépassent les exigences de qualité AR
- Produits dans des installations certifiées ISO pour garantir la fiabilité
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropyl alcohol |
Point de fusion | -88.5°C |
CAS | 67-63-0 |
Couleur | Incolore |
Formule moléculaire | C3H8O |
Synonyme | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
Informations sur la solubilité | Miscible in water |
Clé InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)O |
Nom IUPAC | propan-2-ol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- 2,5LT ISOPROPYL ALCOHOL AR .
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: 2-propanol