Learn More
Acétate d’isopropyle, Puriss p.a., ≥ 99,5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Code produit. p-7120502
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
Code produit. 15685600
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 45960250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., ≥ 99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-21-4
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00008877
Clé InChI JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
CID PubChem 7915
Nom IUPAC acétate de propan-2-yle
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropyl acetate
Densité 0.872g/mL at 25°C
Point d’ébullition 85°C
Limite d’explosion 1.8% (37°F), 8%
Point d’éclair 4°C (39.2°F)
Température d’allumage 894°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COOCH(CH3)2
Indice de réfraction 1.377
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1220
Beilstein 1740761
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 102.13g/mol
Tension de vapeur 47mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl acetate