Learn More
Isopropanol, Qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical
40.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21958" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21958" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon ambré à col large
Description
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
Iso-propanol
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
pH | 7 |
Point de fusion | -89.5°C |
Absorbance | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.785g/cm³ |
Point d’ébullition | 81°C |
Quantité | 500 mL |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Iso-propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.