Learn More
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Code produit.: 10783447
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit. 10783447
500 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Code produit. 10783447
Marque: Fisher Chemical A461500
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
Iso-propanol
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH 7
Point de fusion -89.5°C
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Couleur Incolore
Densité 0.785g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté LC-MS & UHPLC-UV
Plage de pourcentage du dosage Assay: ≥99.90%
Résidus après évaporation 1ppm max.
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 43mmHg at 20°C
Viscosité 2.27 mPaS at 20°C
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 5254
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité LC-MS / UHPLC-UV
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Iso-propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >