Learn More
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Description
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
Propanol-2
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Propanol |
| pH | 7 |
| Point de fusion | -89.5°C |
| Absorbance | Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.785g/cm³ |
| Point d’ébullition | 81°C |
| Quantité | 1 L |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Flacon ambré à col large |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Iso-propanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Isopropanol