Learn More
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Code produit.: 10001314
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Code produit. 10001314
4 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Code produit. 10001314
Marque: Fisher Chemical A4614
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
2-propane, >-99,90 %, C3H8O, numéro CAS 67-63-0, pétroalcool, alcool isopropylique, isopropanol, alcool sec-propyle, diméthylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4 L, Rapport AU à 254 nm, rapport AU à 210 nm, rapport AU à 230 nm, rapport AU à 220 nm
Iso-propanol
• Propanol
• Optima
• Pour analyse HPLC-MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL 11674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
pH 7
Point de fusion -89.5°C
Absorbance Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm
Couleur Incolore
Densité 0.785g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 4 L
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Also meets ACS specifications
Plage de pourcentage du dosage Assay: ≥99.90%
Résidus après évaporation 1ppm max.
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 43mmHg at 20°C
Viscosité 2.27 mPaS at 20°C
Eau 0.05% max.
Merck Index 15, 5254
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.90%
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Nom du produit
Isopropanol, qualité LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >