Learn More
2-Propanol, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™ Code produit.: 17150576
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
2-Propanol, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Code produit. 17150576
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 L
4 L
Code produit. 17150576
Marque: Fisher BioReagents BP2618212
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour la précipitation des acides nucléiques
Réactif ultrapur pouvant être utilisé dans des applications fondamentales telles que la purification et la précipitation d’acides nucléiques et de protéines et la conservation d’échantillons biologiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
pH 7
Point de fusion -89,5°C
Absorbance 0.015 AU max. at 254nm, 0.10 AU max. at 230nm, 0.20 AU max. at 220nm, 1.00 AU max. at 205nm
Couleur Incolore
Densité 0.785g/cm³
Point d’ébullition 81°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Indice de réfraction 1.3740 to 1.3760 (at 25°C)
Plage de pourcentage du dosage ≥99.9 %
Résidus après évaporation 1ppm max.
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 43mmHg at 20°C
Viscosité 2.27 mPa/s at 20°C
Eau 0.05% max.
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.9%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P338-Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropanol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Propanol, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™ >