Learn More
Isopropanol, + de 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10100172
Isopropanol, + de 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10100172
10 L, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 l
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Code produit. 10100172
Marque: Thermo Scientific Acros 149320100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isopropanol
Point de fusion -89.5°C
Note relative au nom 99.8+%
Densité 0.7850g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C
Quantité 10 L
Point d’éclair 12°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3760 to 1.3780
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Résidus après évaporation 0.005 % max.
Gravité spécifique 0.785
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 43mmHg at 20°C
Viscosité 2.27 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 360
Eau 0.2% Max. (K.F.)
Fieser 13,108
Merck Index 15, 5254
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Poids de la formule 60.1
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2495362 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149320100,149320010,149320250,149320050,149320025
Numéro de lot2414656 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149320100,149320010,149320250,149320050,149320025
Numéro de lotBS24/065 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149320100,149320010,149320250,149320050,149320025
Numéro de lot2523396 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149320100,149320010,149320250,149320050,149320025
Numéro de lot2405394 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149320100,149320010,149320250,149320050,149320025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isopropanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isopropanol, + de 99,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals >