Learn More
Isopropanol, 99,5 %, pour qualité de gradient HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isopropanol |
Point de fusion | -89.5°C |
Absorbance | (1 cm cell vs HPLC grade water), (1 cm cell vs HPLC grade water) at 0nm, 0.005 max. at 260nm, 0.005 max. at 270nm, 0.01 max. at 250nm, 0.05 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, cut off at 205nm |
Couleur | Incolore |
Acidité | 0.0001 meq/g max. |
Alcalinité | 0.0001 meq/g max. |
Densité | 0.7850g/mL |
Point d’ébullition | 81.0°C to 83.0°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12°C |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2523396 | Certificat d’analyse | 16/01/2025 | 383920025,383920010 |
2410096 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2411484 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2419431 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
2417759 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 383920025,383920010 |
Sécurité et traitement
- Isopropanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.