Learn More
Isophyto, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408517
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Poids moléculaire (g/mol) 296.539
Numéro MDL MFCD00048380
Clé InChI KEVYVLWNCKMXJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophytol, 3,7,11,15-tetramethyl-1-hexadecen-3-ol, 1-hexadecen-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 2,6,10,14-tetramethylhexadec-15-en-14-ol, 2,6,10-trimethyl-14-vinylpentadecan-14-ol, 1-hexadecene-3-ol, 3,7,11,15-tetramethyl, 1-phyten-3-ol, iso-phytol, dsstox_cid_5474
CID PubChem 10453
Nom IUPAC 3,7,11,15-tétraméthylhexadéc-1-én-3-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)(C=C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophytol
Densité 0.8519
Point d’ébullition 125°C to 128°C (0.06 mmHg)
Indice de réfraction 1.4571
Quantité 10 g
Beilstein 1783243
Merck Index 14,5198
Poids de la formule 296.54
Pourcentage de pureté 95%