Learn More
Diisocyanate d’isophorone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.72€ - 165.83€
Identifiants chimiques
CAS 4098-71-9
Formule moléculaire C12H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 222.29
Numéro MDL MFCD00064956
Clé InChI NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CID PubChem 169132
ChEBI CHEBI:53214
Nom IUPAC 5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
SMILES CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10555290
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427600500
50 mL Flacon en verre
24.72€
50mL
10844161
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427602500
250 mL Flacon en verre
62.01€
250mL
10646640
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
427600010
1 L Flacon en verre
165.83€
1L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
4098-71-9
222.29
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
169132
5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
C12H18N2O2
MFCD00064956
isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CHEBI:53214
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
Spécification
Isophorone diisocyanate
Incolore à jaune
153.0°C (10.0 mmHg)
Authentique
C12H18N2O2
MFCD00064956
isophorone diisocyanate, ipdi, isophorone diamine diisocyanate, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylisocyanate, cyclohexane, 5-isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethyl, 3-isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, ccris 6252, isocyanic acid, methylene 3,5,5-trimethyl-3,1-cyclohexylene ester, isophorone diisocyanate diisocyanates
CC1(C)CC(CC(C)(CN=C=O)C1)N=C=O
222.29
CHEBI:53214
222.28
Liquide
4098-71-9
1.0610g/mL
163°C
97.5% min. (sum of mixed isomers) (GC)
1.4830 to 1.4850 (20°C, 589nm)
1.061
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYNA-N
5-isocyanato-1-(isocyanatométhyl)-1,3,3-triméthylcyclohexane
169132
13-15 mPa.s (23°C)
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Déclaration GHS P
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’irritation cutanée :Demander un avis médical/Consulter un médecin.
En cas d’irritation cutanée ou
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 223-861-6
Identifiant produit
  • Isophorone diisocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.