Learn More
Isophorone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11408870
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
Code produit. 11408870
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14844.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
Isophorone is used as a solvent and as an intermediate in organic synthesis. Isophorone also occurs naturally in cranberries. Isophorone is used as a solvent in some printing inks, paints, lacquers, adhesives, copolymers, coatings, finishings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isophorone est utilisé comme solvant et comme intermédiaire dans la synthèse organique. L’isophorone est également présent naturellement dans la canneberge. L’isophorone est utilisé comme solvant dans certaines encres d’impression, peintures, laques, adhésifs, copolymères, revêtements, finitions
Solubilité
Soluble dans l’eau (12 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-59-1
Formule moléculaire C9H14O
Poids moléculaire (g/mol) 138.21
Numéro MDL MFCD00001584
Clé InChI HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CID PubChem 6544
ChEBI CHEBI:34800
Nom IUPAC 3,5,5-triméthylcyclohex-2-en-1-one
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isophorone
Point de fusion -8°C
Densité 0.922
Point d’ébullition 99°C (18 mmHg)
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.478
Quantité 250 mL
Beilstein 1280721
Merck Index 14,5196
Informations sur la solubilité Soluble in water (12g/L).
Poids de la formule 138.21
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isophorone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isophorone