Learn More
Butyrate d’isopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.65€ - 50.75€
Identifiants chimiques
CAS | 106-27-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H18O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 158.24 |
Numéro MDL | MFCD00044888 |
Clé InChI | PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate |
CID PubChem | 7795 |
ChEBI | CHEBI:87422 |
Nom IUPAC | 3-methylbutyl butanoate |
SMILES | CCCC(=O)OCCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11414567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21103.22 |
100 g |
29.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11424567
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21103.36 |
500 g |
50.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
106-27-4 | |
158.24 | |
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | |
7795 | |
3-methylbutyl butanoate |
C9H18O2 | |
MFCD00044888 | |
isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate | |
CHEBI:87422 | |
CCCC(=O)OCCC(C)C |
Spécification
Isopentyl butyrate | |
-73°C | |
178°C | |
Fruit-like | |
1.411 | |
UN2620 | |
isoamyl butyrate, isopentyl butyrate, isopentyl butanoate, isoamyl butanoate, butanoic acid, 3-methylbutyl ester, 3-methylbutyl butyrate, butyric acid, isopentyl ester, isoamyl-n-butyrate, isopentyl alcohol, butyrate, isoamyl butylate | |
CCCC(=O)OCCC(C)C | |
158.24 | |
CHEBI:87422 | |
98% |
106-27-4 | |
0.88 | |
59°C (138°F) | |
C9H18O2 | |
MFCD00044888 | |
14,5115 | |
PQLMXFQTAMDXIZ-UHFFFAOYSA-N | |
3-methylbutyl butanoate | |
7795 | |
158.24 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BUTYRATES D’AMYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-380-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ET5034000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only