Learn More
Isonipecotamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485493
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
Code produit. 11485493
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13442.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39546-32-2 | C6H12N2O | 128.18 g/mol
Isonipecotamide is used as a reactant for the preparation of Survival motor neuron (SMN) protein modulators, orally available naphthyridine protein kinase D inhibitors and heteroalicyclic carboxamidines as inhibitors of inducible nitric oxide synthase. It is also used to prepare phosphodiesterase 5 inhibitors. It is also used as a reactant for identification of small molecular inhibitors of importin-beta mediated nuclear import. It is also used as a fluorenylmethyloxycarbonyl - deprotection agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isonipecotamide est utilisé comme réactif pour la préparation de modulateurs de la protéine survie du neurone moteur (SMN), d’inhibiteurs de la protéine kinase D naphthyridine disponibles par voie orale et de carboxamidines hétéroalicycliques comme inhibiteurs de la synthase inductible de l’oxyde nitrique. Il est également utilisé pour préparer les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. Il sert également de réactif pour l’identification de petits inhibiteurs moléculaires de l’importation nucléaire régie par importine-bêta. Il est également employé comme agent de déprotection fluorénylméthyloxycarbonyle dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39546-32-2
Formule moléculaire C6H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 128.18
Numéro MDL MFCD00038012
Clé InChI DPBWFNDFMCCGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonipecotamide, 4-piperidinecarboxamide, hexahydroisonicotinamide, 4-carbamoylpiperidine, isonipectoamide, piperidine-4-carboxylic acid amide, 4-piperdinecarboxamide, piperidin-4-carboxamid, iso nipecotamide, iso-nipecotamide
CID PubChem 3772
Nom IUPAC piperidine-4-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCNCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonipecotamide
Point de fusion 148°C to 149°C
Quantité 10 g
Beilstein 112554
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 128.18
Pourcentage de pureté 98%