Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’isonicotinoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.50€ - 643.00€
Identifiants chimiques
CAS | 39178-35-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.01 |
Numéro MDL | MFCD00012830 |
Clé InChI | BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl |
CID PubChem | 12262826 |
Nom IUPAC | hydrogen pyridine-4-carbonyl chloride chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419852
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10863.09 |
10 g |
45.50€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429852
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10863.18 |
50 g |
163.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439852
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10863.30 |
250 g |
643.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39178-35-3 | |
178.01 | |
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N | |
12262826 | |
[H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1 |
C6H5Cl2NO | |
MFCD00012830 | |
isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl | |
hydrogen pyridine-4-carbonyl chloride chloride |
Spécification
Isonicotinoyl chloride hydrochloride | |
154°C to 162°C | |
MFCD00012830 | |
3626052 | |
isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl | |
[H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1 | |
178.01 | |
178.01 |
39178-35-3 | |
C6H5Cl2NO | |
UN3261 | |
Hygroscopic | |
BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen pyridine-4-carbonyl chloride chloride | |
12262826 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 254-331-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only