Learn More
Chlorhydrate de chlorure d’isonicotinoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10012680
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39178-35-3
Formule moléculaire C6H5Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 178.01
Numéro MDL MFCD00012830
Clé InChI BNTRVUUJBGBGLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinoyl chloride hydrochloride, pyridine-4-carbonyl chloride hydrochloride, isonicotinoylchloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride hydrochloride, 4-pyridinecarbonyl chloride, hydrochloride, isonicotinoylchloridehcl, pubchem23974, acmc-1bn6p, ksc223m5d, 4-pyridinecarbonyl chloride-hcl
CID PubChem 12262826
Nom IUPAC Chlorure de pyridine-4-carbonyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].ClC(=O)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Isonicotinoyl chloride hydrochloride
Point de fusion 153.0°C to 161.0°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 22, 46
Poids de la formule 178.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline