missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Isonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11433717

Isonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. 11433717
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11433717

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18190.30

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1453-82-3
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00006432
Clé InChI VFQXVTODMYMSMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isonicotinamide, 4-pyridinecarboxamide, 4-carbamoylpyridine, isonicotinic acid amide, isonicotineamide, gamma-pyridinecarboxamide, pyridine-4-carboxylic acid amide, unii-4h3bh6yx9q, .gamma.-pyridinecarboxamide, 4h3bh6yx9qAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 15074
ChEBI CHEBI:6031
Nom IUPAC pyridine-4-carboxamide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)N

Spécification

Nom chimique ou matériau Isonicotinamide
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 250 g
Beilstein 2173
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté 99%

Certificats

Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.

5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253229 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/11/2024 Catalog NumberA18190.22,A18190.30,A18190.18,A18190.36
Numéro de lot10243687 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberA18190.22,A18190.30,A18190.18,A18190.36
Numéro de lot10213660 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18190.22,A18190.30,A18190.18,A18190.36
Numéro de lot10211954 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18190.22,A18190.30,A18190.18,A18190.36
Numéro de lotB6129B Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA18190.22,A18190.30,A18190.18,A18190.36

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit
Isonicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis