Learn More
Micronova™ Isolator Tool et housses
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
L’adaptateur à tête coudée et à joint pivotant à 360° fonctionne avec une gamme de housses de serpillières à franges pour nettoyer et désinfecter efficacement les isolateurs, les hottes, les RAB et le matériel de taille réduite dans les environnements propres et contrôlés.
5.75€ - 606.00€
Spécification
Dimensions 22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
Type de produit Housse Isolator Cleaning Tool
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Matériau Prix Quantité et disponibilité  
13198665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
ITC620-9
polyamide non-tissé, doublure en polyester, bande élastique, Polyester, doublure en polyester
8.90€
1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17521405
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Micronova™
ITC620-911
Polyamide non-tissé, intérieur en mousse, doublure en polyester, bande élastique, polyamide non-tissé, Polyester, doublure en polyester
606.00€
50 pièces
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13178675
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Micronova™
ITCAA-9
Microfibre, Polyester, Polyamide, Elastic Band N/A N/A N/A
11922475
Afficher les documents
Micronova™
ITC6-9
Smooth Knit Polyester, Urethane Foam, Elastic Band N/A N/A N/A
13118665
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Micronova™
ITC11-9NS
Doublure en polyester texturé, PolySorb, polyester texturé 100 %
6.45€
1 pièce
En stock
Description
S’insère sur les adaptateurs de serpillère à franges QDIT et QPIT.Les housses Micronova™ Isolator Tool™ sont lavables, autoclavables et réutilisables.
Le Micronova Isolator Tool est disponible avec un choix de plaques en acier inox ou en plastique et les housses sont disponibles dans une gamme de tissus avec une couche de mousse en option pour contenir davantage de désinfectant et faciliter l’essorage. Conçu pour être utilisé avec les poignées universelles SSU ou les poignées filetées STA pour s’adapter aux passages de taille réduite et permettre une portée étendue.
  • Isolator Tool avec choix de housses
  • Nettoyage ergonomique pour isolateurs, hottes, RAB et autre matériel de taille réduite
  • Les poignées modulaires et extensibles s’adaptent aux passages de taille réduite et étendent la portée
  • Joint pivotant à 360° , adaptateur à tête coudée pour une application facile du produit nettoyant
  • L’adaptateur en acier inox (QDIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées QD SSU
  • L’adaptateur en plastique (QPIT) est conçu pour être utilisé avec les poignées filetées de type ACME
  • Housses disponibles dans une variété de tissus pour le nettoyage spécialisé
    • Le polyester à maille lisse NovaPoly — 100 % assure une excellente dispersion des désinfectants
    • PolySorb — 100 % polyester texturé pour éliminer les résidus et disperser le désinfectant
    • Le polyamide non-tissé MegaTex — 100 % est absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, très absorbante et efficace en milieu humide ou sec
  • Compatibles avec l’alcool et les désinfectants puissants
  • Lavable pour réutilisation
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in)
9 in
22,9 cm
Produits chimiques
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Housse Isolator Cleaning Tool
Non stérile
5,1 cm
50/boîte
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Micronova™ Isolator Tool et housses