Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour tubes Isolator™10
Assistez la fonctionnalité du système d’hémoculture 10 tubes Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ à l’aide de ces accessoires.
Marque:  Thermo Scientific™ BC0509C
Code produit. 13236199
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Assister la fonctionnalité du système d’hémoculture 10 tubes Thermo Scientific™ Isolator™ à l’aide des accessoires Isostat™. Le système d’hémoculture 10 tubes Isolator est un système d’hémoculture très sensible dédié à la détection et l’isolement rapides des microorganismes en un seul processus.
Assister la fonctionnalité du système d’hémoculture 10 tubes Isolator à l’aide des accessoires Isostat.
Le système d’hémoculture 10 tubes Isolator constitue une méthode simple, rapide et sensible pour la détection des bactériémies.1
  • Détection rapide : les tubes Isolator combinent détection et isolement en un seul procédé, rendant les colonies isolées disponibles 30 heures plus tôt qu’avec les méthodes classiques1.
  • Sensibilité supérieure : le système d’hémoculture Isolator présente des taux de récupération comparables ou supérieurs aux techniques de bouillon classiques1,2,3
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Consommables Isostat™
Consommables Isostat™
100/boîte