Learn More
Isohexanes, pour HPLC, contient < 5 % de n-hexane, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Isohexane |
Point de fusion | -154.0°C |
Densité | 0.6600g/mL |
Point d’ébullition | 60.0°C |
Point d’éclair | −23°C |
Formule linéaire | CH3CH2CH2CH(CH3)2 |
Indice de réfraction | 1.3700 to 1.3720 |
Quantité | 2.5 L |
Gravité spécifique | 0.66 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Isohexane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
Nom du produit
Isohexanes, pour HPLC, contient < 5 % de n-hexane, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu