Learn More
Isohexane, contient < 5 % de N-hexane, pour HPLC
44.10 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
Conditionnement:
Bidon en aluminium
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point de fusion | -154°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 60°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre revêtu de plastique |
Forme physique | Liquide |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
Poids de la formule | 86.18g/mol |