Learn More
Isohexane, contient <5 % de N-Hexane, extra pur, SLR Code produit.: 10779234
Isohexane, contient <5 % de N-Hexane, extra pur, SLR
Code produit. 10779234
1 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10779234
Marque: Fisher Chemical
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 73513-42-5
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.18
Numéro MDL MFCD00009406
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentaneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7892
Nom IUPAC 2-méthylpentane
SMILES CCCC(C)C
Spécification
Point de fusion -154°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 60°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Poids de la formule 86.18g/mol
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2525684 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/02/2025 Catalog NumberH/0401/27,H/0401/31VL,H/0401/21,H/0401/24,H/0401/25,H/0401/15,H/0401/PB17,H/0401/PB17X
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Isohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Isohexane, contient <5 % de N-Hexane, extra pur, SLR >