Learn More
Isododécane, mélange d’isomères, technologie. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492347
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 11492347
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14235.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 31807-55-3 | C12H26 | 170.34 g/mol
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘isododécane, mélange d‘isomères, agit comme milieu de réaction utilisé pour les réactions de polymérisation. Il est également utile en tant qu‘émollient et solvant dans les produits de soins de la peau en raison de sa forte aptitude d’étalement, de sa faible viscosité et de sa densité. Il est couramment utilisé dans les sérums anti-vieillissement et également utile dans de nombreux articles cosmétiques différents tels que les eye-liners, les soins des cheveux, les pulvérisateurs de cheveux, le parfum, les conditionneurs et les lotions.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31807-55-3
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Numéro MDL MFCD00036106
Clé InChI GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
CID PubChem 23459
Nom IUPAC 2-Méthylundécane
SMILES CCCCCCCCCC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Isododecane, Mixture of Isomers
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.74
Point d’ébullition 170°C to 195°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Plage de pourcentage du dosage 80%
Indice de réfraction 1.421
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 170.34
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Isododecane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Isododecane