Learn More
Isododécane, mélange d’isomères, technologie. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11402357
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
31807-55-3
C12H26
170.34
MFCD00036106
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
23459
2-Méthylundécane
CCCCCCCCCC(C)C
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
31807-55-3
C12H26
170.34
MFCD00036106
GTJOHISYCKPIMT-UHFFFAOYSA-N
isododecane, undecane, 2-methyl, 2-methylhendecane, unii-h40fl8477b, isodo-decane, acmc-1bc2q, isododecane, mixture of isomers
23459
2-Méthylundécane
CCCCCCCCCC(C)C
Isododecane, mixture of isomer acts as a reaction medium used for polymerization reactions. It is also useful as an emollient and solvent in skin care products due to its high spreadability, low viscosity and density. It is commonly used in anti-aging serums and also useful in many different cosmetic items like eyeliner, hair care, hair sprays, perfume, conditioners and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘isododécane, mélange d‘isomères, agit comme milieu de réaction utilisé pour les réactions de polymérisation. Il est également utile en tant qu‘émollient et solvant dans les produits de soins de la peau en raison de sa forte aptitude d’étalement, de sa faible viscosité et de sa densité. Il est couramment utilisé dans les sérums anti-vieillissement et également utile dans de nombreux articles cosmétiques différents tels que les eye-liners, les soins des cheveux, les pulvérisateurs de cheveux, le parfum, les conditionneurs et les lotions.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Isododecane
Note relative au nom mixture of isomers
Densité 0.74
Point d’ébullition 170°C to 195°C
Point d’éclair 42°C (108°F)
Plage de pourcentage du dosage 80%
Indice de réfraction 1.421
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN3295
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 170.34
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Liquide