Learn More
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
308.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "22918" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Descrizione
- Disponible du S au XXXL
- Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
- Coutures internes liées.
- Élastiques tunnelisés aux poignets.
- Fermeture avant à clipser pour un enfilage et un retrait faciles.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Type de produit | Froc |
Dimensions | S |
Matériau | Tyvek™ IsoClean™ |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Élastique tunnelisé |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Type de collier | Lié |
Type de couture | Coutures internes liées |
Vedi altri risultati |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.