Learn More
DuPont™ Blouse Tyvek™ IsoClean™ à col rond
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
2XL
3XL
Description
- Disponible du S au XXXL
- Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
- Coutures internes liées.
- Élastiques tunnelisés aux poignets.
- Fermeture avant à clipser pour un enfilage et un retrait faciles.
Spécification
Spécification
Type de produit | Froc |
Dimensions | 2XL |
Matériau | Tyvek™ IsoClean™ |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Boutons pression |
Type de manchette | Élastique tunnelisé |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Type de collier | Lié |
Type de couture | Coutures internes liées |
Show More |
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.